5-Bromo-2-hydrazino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49235-1G PC49235-250MG
APOSPC49235-1GEA 255 EUR
APOSPC49235-1G APOSPC49235-250MG
5-Bromo-2-hydrazino-3-(trifluoromethyl)pyridine
5-Bromo-2-hydrazino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₅BrF₃N₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22375529
Núm. CAS: 1374652-48-8