4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49240-1G PC49240-250MG
APOSPC49240-1GEA 174 EUR
APOSPC49240-1G APOSPC49240-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269,015 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12924842
Núm. CAS: 1221716-04-6