4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49242-1G PC49242-250MG PC49242-5G
APOSPC49242-1GEA 29 EUR
APOSPC49242-1G APOSPC49242-250MG APOSPC49242-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₃BrF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22378817
Núm. CAS: 928136-78-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III