4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49243-1G PC49243-250MG
APOSPC49243-1GEA 319 EUR
APOSPC49243-1G APOSPC49243-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄BrF₃O₃
MW: 285,015 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22378818
Núm. CAS: 1008769-87-6