4-Bromo-5-fluoro-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-5-fluoro-1H-benzo[d]imidazole
PC49244-1G PC49244-250MG
APOSPC49244-1GEA 348 EUR
APOSPC49244-1G APOSPC49244-250MG
4-Bromo-5-fluoro-1H-benzimidazole
4-Bromo-5-fluoro-1H-benzimidazole
Formula: C₇H₄BrFN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22378819
Núm. CAS: 1360962-58-8