2-Bromo-5-(difluoromethyl)thiophene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49250-250MG PC49250-500MG
APOSPC49250-250MGEA 42.2 EUR
APOSPC49250-250MG APOSPC49250-500MG
2-Bromo-5-(difluoromethyl)thiophene
2-Bromo-5-(difluoromethyl)thiophene
Formula: C₅H₃BrF₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22378823
Núm. CAS: 924646-90-2