5-Bromo-3-fluoro-N-methyl-2-nitroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-(5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenyl)methylamine, 4-Bromo-2-fluoro-6-(methylamino)nitrobenzene
PC49258-1G PC49258-250MG
APOSPC49258-1GEA 261 EUR
APOSPC49258-1G APOSPC49258-250MG
5-Bromo-3-fluoro-N-methyl-2-nitroaniline
5-Bromo-3-fluoro-N-methyl-2-nitroaniline
Formula: C₇H₆BrFN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22415277
Núm. CAS: 1396503-81-3