5-Bromo-3-fluoro-N1-methylbenzene-1,2-diamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-2-fluoro-6-(methylamino)aniline, 5-Bromo-3-fluoro-N1-methylphenylene-1,2-diamine
PC49259-1G PC49259-250MG
APOSPC49259-1GEA 574 EUR
APOSPC49259-1G APOSPC49259-250MG
5-Bromo-3-fluoro-N1-methylbenzene-1,2-diamine
5-Bromo-3-fluoro-N1-methylbenzene-1,2-diamine
Formula: C₇H₈BrFN₂
MW: 219,054 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22415278
Núm. CAS: 1396503-78-8