2-Bromo-4-fluorophenylacetylene
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Bromo-1-ethynyl-4-fluorobenzene
PC49260-1G
PC49260-250MG
PC49260-5G
APOSPC49260-1GEA
248
EUR
APOSPC49260-1G
APOSPC49260-250MG
APOSPC49260-5G
2-Bromo-4-fluorophenylacetylene
2-Bromo-4-fluorophenylacetylene
Formula:
C₈H₄BrF MW: 199.02 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD08703532 Núm. CAS: 1057670-01-5 |