4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzotrifluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethyl ether, 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)-1-(trifluoromethyl)benzene
PC49263-1G PC49263-250MG
APOSPC49263-1GEA 632 EUR
APOSPC49263-1G APOSPC49263-250MG
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzotrifluoride 95%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzotrifluoride
Formula: C₈H₃BrF₆O
MW: 309,003 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22415279
Núm. CAS: 1396503-79-9