2-Hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Pentafluorosulphanyl)phenol, 2-(Pentafluorothio)phenol
PC49268-1G
APOSPC49268-1GEA 364 EUR
APOSPC49268-1G
2-Hydroxyphenylsulphur pentafluoride
2-Hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Formula: C₆H₅F₅OS
MW: 220,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22415280
Núm. CAS: 1126968-75-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III