5-Chloro-2,4-difluorobenzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49273-1G PC49273-5G PC49273-10G
APOSPC49273-1GEA 24.8 EUR
APOSPC49273-1G APOSPC49273-5G APOSPC49273-10G
5-Chloro-2,4-difluorobenzonitrile 97%
5-Chloro-2,4-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂ClF₂N
MW: 173,547 g/mol
Pto. de fusión: 48…50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659465
Núm. CAS: 146780-26-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III