2,2-Difluoroethyl methanesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,2-Difluoroethylmethane sulphonate, 2,2-Difluoroethyl mesylate
PC49275-1G PC49275-250MG
APOSPC49275-1GEA 655 EUR
APOSPC49275-1G APOSPC49275-250MG
2,2-Difluoroethyl methanesulphonate
2,2-Difluoroethyl methanesulphonate
Formula: C₃H₆F₂O₃S
MW: 160,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19442174
Núm. CAS: 163035-65-2