4-Bromo-3-fluorophenylacetylene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49282-1G PC49282-250MG PC49282-5G
APOSPC49282-1GEA 221 EUR
APOSPC49282-1G APOSPC49282-250MG APOSPC49282-5G
4-Bromo-3-fluorophenylacetylene 98%
4-Bromo-3-fluorophenylacetylene
Formula: C₈H₄BrF
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22460480
Núm. CAS: 1191063-07-6