5-Bromo-2-fluorophenylacetylene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49283-1G PC49283-250MG PC49283-5G
APOSPC49283-1GEA 92.8 EUR
APOSPC49283-1G APOSPC49283-250MG APOSPC49283-5G
5-Bromo-2-fluorophenylacetylene
5-Bromo-2-fluorophenylacetylene
Formula: C₈H₄BrF
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08703533
Núm. CAS: 657427-46-8