2-Bromo-6-fluorophenylacetylene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-2-ethynyl-3-fluorobenzene
PC49284-1G PC49284-250MG
APOSPC49284-1GEA 406 EUR
APOSPC49284-1G APOSPC49284-250MG
2-Bromo-6-fluorophenylacetylene
2-Bromo-6-fluorophenylacetylene
Formula: C₈H₄BrF
MW: 199.02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22460481
Núm. CAS: 1401670-91-4