3,6-Difluoro-2-methoxyphenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,6-Difluoro-2-hydroxyanisole, 3,6-Difluoroguaiacol
PC49285-1G PC49285-250MG PC49285-5G
APOSPC49285-1GEA 288 EUR
APOSPC49285-1G APOSPC49285-250MG APOSPC49285-5G
3,6-Difluoro-2-methoxyphenol 95%
3,6-Difluoro-2-methoxyphenol
Formula: C₇H₆F₂O₂
Pto. Ebullición: 113,5…114.5 °C (37 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12827564
Núm. CAS: 75626-22-1