6-Bromo-4-fluoro-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49288-1G PC49288-250MG PC49288-5G
APOSPC49288-1GEA 348 EUR
APOSPC49288-1G APOSPC49288-250MG APOSPC49288-5G
6-Bromo-4-fluoro-1H-benzimidazole
6-Bromo-4-fluoro-1H-benzimidazole
Formula: C₇H₄BrFN₂
MW: 215,022 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22558088
Núm. CAS: 1197944-23-2