3-Bromo-2-(difluoromethyl)thiophene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49290-1G PC49290-5G PC49290-250MG
APOSPC49290-1GEA 219 EUR
APOSPC49290-1G APOSPC49290-5G APOSPC49290-250MG
3-Bromo-2-(difluoromethyl)thiophene 95%
3-Bromo-2-(difluoromethyl)thiophene
Formula: C₅H₃BrF₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22580723
Núm. CAS: 1403667-53-7