4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-2-iodophenyl trifluoromethyl ether, 4-Bromo-2-iodo-α,α,α-trifluoroanisole
PC49291-1G PC49291-25G PC49291-5G
APOSPC49291-1GEA 37.7 EUR
APOSPC49291-1G APOSPC49291-25G APOSPC49291-5G
4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₃BrF₃IO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18398076
Núm. CAS: 154065-33-5