4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49292-1G PC49292-5G PC49292-25G
APOSPC49292-1GEA 62.5 EUR
APOSPC49292-1G APOSPC49292-5G APOSPC49292-25G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Formula: C₇H₅BBrF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18447612
Núm. CAS: 1394346-22-5