3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49293-1G PC49293-250MG
APOSPC49293-1GEA 186 EUR
APOSPC49293-1G APOSPC49293-250MG
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Formula: C₇H₅BBrF₃O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22580724
Núm. CAS: 2304634-32-8