4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49294-1G PC49294-250MG
APOSPC49294-1GEA 139 EUR
APOSPC49294-1G APOSPC49294-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Formula: C₇H₅BBrF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13181652
Núm. CAS: 1310383-25-5