2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid
PC49295-1G PC49295-250MG PC49295-5G
APOSPC49295-1GEA 143 EUR
APOSPC49295-1G APOSPC49295-250MG APOSPC49295-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Formula: C₇H₅BBrF₃O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD19237163
Núm. CAS: 959997-86-5