6-Bromo-4-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49299-1G PC49299-250MG
APOSPC49299-1GEA 0 EUR
APOSPC49299-1G APOSPC49299-250MG
6-Bromo-4-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
6-Bromo-4-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₄BrF₃N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22628766
Núm. CAS: 1417341-57-1