2-Chloro-5-(trifluoromethyl)styrene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49303-1G PC49303-250MG
APOSPC49303-1GEA 0 EUR
APOSPC49303-1G APOSPC49303-250MG
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)styrene 95%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)styrene
Formula: C₉H₆ClF₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08461655
Núm. CAS: 828267-49-8
UN: 1993
ADR: 3,III