2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-(Trifluoromethoxy)anthranilonitrile, 2-Cyano-4-(trifluoromethoxy)aniline
PC49304-1G PC49304-5G
APOSPC49304-1GEA 187 EUR
APOSPC49304-1G APOSPC49304-5G
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₅F₃N₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06408813
Núm. CAS: 549488-77-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III