5-(Pentafluorothio)-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (1H-Benzimidazol-5-yl)sulphur pentafluoride, 5-(Pentafluorosulphanyl)-1H-benzimidazole
PC49306-1G PC49306-250MG
APOSPC49306-1GEA 279 EUR
APOSPC49306-1G APOSPC49306-250MG
5-(Pentafluorothio)-1H-benzimidazole
5-(Pentafluorothio)-1H-benzimidazole
Formula: C₇H₅F₅N₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22370117
Núm. CAS: 663179-60-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III