2-(Trifluoromethyl)isonicotinonitrile ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carbonitrile
PC49309-250MG
PC49309-1G
APOSPC49309-250MGEA
174
EUR
APOSPC49309-250MG
APOSPC49309-1G
2-(Trifluoromethyl)isonicotinonitrile ≥95%
2-(Trifluoromethyl)isonicotinonitrile
Formula:
C₇H₃F₃N₂ MW: 172,107 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11848100 Núm. CAS: 916210-02-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...