1,4-Diethynyl-2-fluorobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49311-1G PC49311-5G PC49311-250MG
APOSPC49311-1GEA 58 EUR
APOSPC49311-1G APOSPC49311-5G APOSPC49311-250MG
1,4-Diethynyl-2-fluorobenzene
1,4-Diethynyl-2-fluorobenzene
Formula: C₁₀H₅F
MW: 144,145 g/mol
Pto. de fusión: 86…89 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22580725
Núm. CAS: 137000-66-9