4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-yl)methanol, [2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-yl]methanol, 2-(Trifluoromethyl)isonicotinyl alcohol
PC49314-1G PC49314-250MG PC49314-500MG PC49314-5G
APOSPC49314-1GEA 311 EUR
APOSPC49314-1G APOSPC49314-250MG APOSPC49314-500MG APOSPC49314-5G
4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₆F₃NO
MW: 177,124 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11100737
Núm. CAS: 131747-61-0