2-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49315-1G PC49315-250MG
APOSPC49315-1GEA 0 EUR
APOSPC49315-1G APOSPC49315-250MG
2-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
2-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
Formula: C₇H₄F₃NO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06410678
Núm. CAS: 108338-20-1