6-Nitro-2-(pentafluoroethyl)-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Nitro-2-(perfluoroethyl)-1H-benzimidazole
PC49317-1G PC49317-250MG PC49317-5G
APOSPC49317-1GEA 161 EUR
APOSPC49317-1G APOSPC49317-250MG APOSPC49317-5G
6-Nitro-2-(pentafluoroethyl)-1H-benzimidazole
6-Nitro-2-(pentafluoroethyl)-1H-benzimidazole
Formula: C₉H₄F₅N₃O₂
Pto. de fusión: 140…141 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18074389
Núm. CAS: 4229-01-0