Methyl 2-bromo-2-fluoropropanoate 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49318-25G PC49318-5G
APOSPC49318-25GEA 1110 EUR
APOSPC49318-25G APOSPC49318-5G
Methyl 2-bromo-2-fluoropropanoate 99%
Methyl 2-bromo-2-fluoropropanoate
Formula: C₄H₆BrFO₂
Pto. Ebullición: 65…66 °C (75 mm Hg)
Densidad: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18074353
Núm. CAS: 157415-07-1