4-Bromo-2-fluorophenylacetylene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49319-1G PC49319-250MG
APOSPC49319-1GEA 58 EUR
APOSPC49319-1G APOSPC49319-250MG
4-Bromo-2-fluorophenylacetylene
4-Bromo-2-fluorophenylacetylene
Formula: C₈H₄BrF
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02683523
Núm. CAS: 302912-33-0