3'-Bromo-2,2,2-trifluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49322-1G PC49322-250MG
APOSPC49322-1GEA 290 EUR
APOSPC49322-1G APOSPC49322-250MG
3'-Bromo-2,2,2-trifluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
3'-Bromo-2,2,2-trifluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₃BrF₆O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23098942
Núm. CAS: 1132701-00-8