3-Bromo-2-fluorophenacyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-1-(3-bromo-2-fluorophenyl)ethan-1-one, 2,3'-Dibromo-2'-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(3-bromo-2-fluorophenyl)ethanone
PC49325-1G PC49325-250MG PC49325-5G
APOSPC49325-1GEA 333 EUR
APOSPC49325-1G APOSPC49325-250MG APOSPC49325-5G
3-Bromo-2-fluorophenacyl bromide 95%
3-Bromo-2-fluorophenacyl bromide
Formula: C₈H₅Br₂FO
MW: 295,931 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16140216
Núm. CAS: 1204333-47-0
UN: 3261
ADR: 8,III