5-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-4,6-difluorobenzoic acid
PC49326-1G PC49326-5G PC49326-25G
APOSPC49326-1GEA 21.9 EUR
APOSPC49326-1G APOSPC49326-5G APOSPC49326-25G
5-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid 97%
5-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrF₂O₂
Pto. de fusión: 146…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115714
Núm. CAS: 28314-83-2