2,6-Dibromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49337-1G PC49337-250MG
APOSPC49337-1GEA 348 EUR
APOSPC49337-1G APOSPC49337-250MG
2,6-Dibromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
2,6-Dibromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Formula: C₇H₃Br₂F₃O₃S
Pto. de fusión: 150…154 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24369701
Núm. CAS: 432-79-1