Difluoro(pyridin-2-yl)acetic acid hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-[Carboxy(difluoro)methyl]pyridine hydrochloride, 2,2-Difluoro-2-(pyridin-2-yl)ethanoic acid hydrochloride
PC49343-1G PC49343-5G
APOSPC49343-1GEA 140 EUR
APOSPC49343-1G APOSPC49343-5G
Difluoro(pyridin-2-yl)acetic acid hydrochloride
Difluoro(pyridin-2-yl)acetic acid hydrochloride
Formula: C₇H₅F₂NO₂·ClH
MW: 209.578 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22392210
Núm. CAS: 1421603-45-3