7-Bromo-5-[(trifluoromethyl)thio]-1,3-benzoxazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Bromo-5-[(trifluoromethyl)mercapto]benzo[d]oxazole, 7-Bromo-5-[(trifluoromethyl)sulphanyl]-1,3-benzoxazole
PC49344-1G PC49344-250MG
APOSPC49344-1GEA 406 EUR
APOSPC49344-1G APOSPC49344-250MG
7-Bromo-5-[(trifluoromethyl)thio]-1,3-benzoxazole 97%
7-Bromo-5-[(trifluoromethyl)thio]-1,3-benzoxazole
Formula: C₈H₃BrF₃NOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24369702
Núm. CAS: 1432075-83-6