4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetylene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC49346-1G
PC49346-250MG
APOSPC49346-1GEA
143
EUR
APOSPC49346-1G
APOSPC49346-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetylene 97%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetylene
Formula:
C₉H₄BrF₃ Pto. de fusión: 50 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD24369704 Núm. CAS: 142476-42-4 |