2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC49352-1G PC49352-250MG
APOSPC49352-1GEA 174 EUR
APOSPC49352-1G APOSPC49352-250MG
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formula: C₉H₁₀F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06213547
Núm. CAS: 771572-39-5
UN: 3259
ADR: 8,III