3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC49353-1G PC49353-250MG
APOSPC49353-1GEA 220 EUR
APOSPC49353-1G APOSPC49353-250MG
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrF₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16606359
Núm. CAS: 1227572-51-1
UN: 3261
ADR: 8,II