3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49354-1G PC49354-250MG PC49354-5G
APOSPC49354-1GEA 275 EUR
APOSPC49354-1G APOSPC49354-250MG APOSPC49354-5G
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄F₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664203
Núm. CAS: 102844-90-6