2,2,2,2',6'-Pentafluoroacetophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2,6-Difluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone, 1-(2,6-Difluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC49356-1G PC49356-5G
APOSPC49356-1GEA 140 EUR
APOSPC49356-1G APOSPC49356-5G
2,2,2,2',6'-Pentafluoroacetophenone 95%
2,2,2,2',6'-Pentafluoroacetophenone
Formula: C₈H₃F₅O
MW: 210,101 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08447307
Núm. CAS: 1092712-26-9