2-Amino-6-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49364-1G PC49364-250MG PC49364-5G
APOSPC49364-1GEA 328 EUR
APOSPC49364-1G APOSPC49364-250MG APOSPC49364-5G
2-Amino-6-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
2-Amino-6-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₇H₄F₄N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD24850038
Núm. CAS: 1440535-15-8