3-Bromo-4-fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49366-1G PC49366-250MG PC49366-5G
APOSPC49366-1GEA 174 EUR
APOSPC49366-1G APOSPC49366-250MG APOSPC49366-5G
3-Bromo-4-fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline 95%
3-Bromo-4-fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline
Formula: C₇H₇BrFNO₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD24850040
Núm. CAS: 1440535-19-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III