2,3-Diamino-6-fluorobenzotrifluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine, 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylene-1,2-diamine
PC49367-1G
PC49367-250MG
PC49367-5G
APOSPC49367-1GEA
46.4
EUR
APOSPC49367-1G
APOSPC49367-250MG
APOSPC49367-5G
2,3-Diamino-6-fluorobenzotrifluoride 95%
2,3-Diamino-6-fluorobenzotrifluoride
Formula:
C₇H₆F₄N₂ MW: 194,13 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD24850041 Núm. CAS: 1440535-07-8 |