6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 6-Nitro-α,α,α,3-tetrafluoro-o-cresol, 3-Fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)phenol
PC49372-1G PC49372-250MG
APOSPC49372-1GEA 290 EUR
APOSPC49372-1G APOSPC49372-250MG
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃F₄NO₃
MW: 225.097 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD24850033
Núm. CAS: 1440535-08-9
UN: 2810
ADR: 6.1 III